Fontos dokumentumok
146056
3-Nitrobenzyl alcohol
98%
Szinonimák:
NOBA
Teszt
98%
bp
175-180 °C/3 mmHg (lit.)
mp
26-32 °C (lit.)
sűrűség
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
nitro
SMILES string
OCc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?