Fontos dokumentumok
136905
4-Methoxybenzyl alcohol
98%
Szinonimák:
p-Anisyl alcohol, Anis alcohol, Anise alcohol
Teszt
98%
form
solid
törésmutató
n20/D 1.544 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
mp
22-25 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: insoluble
sűrűség
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
COc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,9H,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?