Fontos dokumentumok
M57006
2-Methylnaphthalene (β)
95%
Szinonimák:
β-Methylnaphthalene
Teszt
95%
bp
241-242 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
sűrűség
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544) , CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?