Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.599 (lit.)
bp
251-252 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
sűrűség
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
fluoreszcencia
λex 300 nm; λem 335 nm in ethanol
SMILES string
CCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h3-9H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJTJVVYSTUQWNI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Related Categories
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?