Fontos dokumentumok
126535
2,6-Dimethylnaphthalene
99%
Szinonimák:
2,6-Dimethylnaphthalene
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
bp
262 °C (lit.)
mp
106-110 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2cc(C)ccc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-3-5-12-8-10(2)4-6-11(12)7-9/h3-8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YGYNBBAUIYTWBF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?