Teszt
99%
Forma
solid
bp
263 °C (lit.)
mp
94-97 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2ccc(C)cc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-3-5-11-6-4-10(2)8-12(11)7-9/h3-8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LRQYSMQNJLZKPS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)