Fontos dokumentumok
113174
Pentylbenzene
99%
Szinonimák:
1-Phenylpentane
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.488 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble
alcohol: soluble
benzene: miscible
diethyl ether: miscible
sűrűség
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h4,6-7,9-10H,2-3,5,8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)