Fontos dokumentumok
45795
1-Methylnaphthalene
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98%
öngyulladási hőmérséklet
984 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.615 (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
sűrűség
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
The 1-Methylnaphthalene may find the following uses:
- Study of surface and electronic features of fluorinated TiO2 and their influence on the photocatalytic degradation of 1-methylnaphthalene
- Thermal decomposition of 1-Methylnaphthalene in a batch reactor
- Catalytic conversion of tar from hot coke oven gas using 1-methylnaphthalene as a tar model compound
- Hydrocracking of 1-methylnaphthalene to benzene, toluene, and xylene using high metal–acid balance and selective hydrogenation activity catalysts
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?