Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.606 (lit.)
bp
265-266 °C (lit.)
mp
−17-−16 °C (lit.)
sűrűség
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2c(C)cccc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-6-7-12-10(2)4-3-5-11(12)8-9/h3-8H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBMXCNPQDUJNHT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?