Fontos dokumentumok
W319309
1-Methylnaphthalene
≥95%
Szinonimák:
α-methylnaphthalene
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
Teszt
≥95%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
984 °F
törésmutató
n20/D 1.615 (lit.)
bp
240-243 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
sűrűség
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
earthy
SMILES string
Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPUYECUOLPXSFR-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Általános leírás
Alkalmazás
- Viscosities and Densities of Binary and Ternary Mixtures of Aliphatic and Polyaromatic Hydrocarbons: Pyrene +1-Methylnaphthalene + Dodecane at T = (293.15 to 343.15) K. Experiment and Modeling.: This research presents experimental data and modeling of the viscosities and densities of mixtures involving 1-methylnaphthalene, providing valuable data for industrial applications and theoretical studies in chemical engineering (Tenorio et al., 2024).
- Chemical Composition and Optical Properties of Secondary Organic Aerosol from Photooxidation of Volatile Organic Compound Mixtures.: Investigates the secondary organic aerosols produced from photooxidation of volatile organic compounds including 1-methylnaphthalene, highlighting their optical properties and implications for air quality and climate modeling (Cui et al., 2024).
- Oxidation 1-methyl naphthalene based on the synergy of environmentally persistent free radicals (EPFRs) and PAHs in particulate matter (PM) surface.: This study explores the oxidative mechanisms of 1-methyl naphthalene on particulate matter surfaces, facilitated by environmentally persistent free radicals. The findings contribute to the understanding of air pollution chemistry and environmental degradation processes (Ghimire et al., 2023).
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?