Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.506 (lit.)
bp
170 °C/753 mmHg (lit.)
mp
−7.5 °C (lit.)
sűrűség
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEPCPXLLFXPZGW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?