Merck
210137
Sigma-Aldrich
2-(Methylamino)pyridine
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.578 (lit.)
bp
200-201 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
sűrűség
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CNc1ccccn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-7-6-4-2-3-5-8-6/h2-5H,1H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVEUVITYHIHZQE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Photoreaction of 2-(methylamino)pyridine in low-temperature argon matrix has been investigated by infrared spectroscopy and density functional theory calculation. 2-(Methylamino)pyridine forms copper(II) complexes containing various anions (Cl-, Br-, NO3-, SCN-, ClO4-, or SO42-).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
190.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
88 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Photochemistry of 2-(methylamino) pyridine in a low-temperature argon matrix: Amino-imino tautomerism and rotational isomerism.
Akai N, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 187(1), 113-118 (2007)
Synthesis, characterization and demonstration of superoxide dismutase-like activity of copper (II) chloride, bromide, nitrate, thiocyanate, sulphate, and perchlorate complexes with 2-methyl-amino pyridine.
Ramadan AM and El-Naggar MM.
Journal of Inorganic Biochemistry, 63(2), 143-153 (1996)
Giacomo Russo et al.
International journal of pharmaceutics, 560, 294-305 (2019-02-17)
The present work proposes a novel application of EPSA (not an acronym but found to be referred to by many as Exposed Polar Surface Area), a supercritical fluid chromatography (SFC) polarity readout for assisting in the prediction of the extent
Hanna Rostkowska et al.
The journal of physical chemistry. A, 121(37), 6932-6941 (2017-08-30)
The UV-induced thione → thiol phototautomeric reaction has been studied for monomeric 3-thio-1,2,4-triazole (3-ST) isolated in low-temperature Ar and n-H