Merck
131490
Sigma-Aldrich
4-Methylpyridine
98%
Szinonimák:
4-Picoline, 4-Methylpyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
93.13
Beilstein:
104586
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
4 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1000 °F
törésmutató
n20/D 1.504 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
mp
2.4 °C (lit.)
sűrűség
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccncc1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKNQCJSGGFJEIZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Methylpyridine is a neutral N-donor ligand.
4-picoline (4-Mepy) forms isostructural complexes with iron and cobalt phthalocyanines.
Alkalmazás
4-Methylpyridine was used in the preparation of a 1,2-dihydropyridide derivative.
Piktogramok
FlameSkull and crossbones
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Comparative study of beryllium, magnesium and zinc phthalocyanine complexes with 4-picoline
Kubiak R, et al.
Polyhedron, 26, 4179-4186 (2007)
Susan M Chemaly et al.
Inorganic chemistry, 52(2), 1077-1083 (2012-12-28)
Equilibrium constants (log K) for substitution of coordinated H(2)O in aquacyanocobyrinic acid heptamethyl ester (aquacyanocobester, ACCbs) and aquacyano-stable yellow cobyrinic acid hexamethyl ester (aquacyano-stable yellow cobester, ACSYCbs), in which oxidation of the C5 carbon of the corrin interrupts the normal
Michael S Hill et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(46), 12500-12509 (2011-10-12)
Reactions of the β-diketiminato n-butyl magnesium complex, [HC{(Me)CN(2,6-(i)Pr(2)C(6)H(3))}(2)Mg(n)Bu], with a range of substituted pyridines and fused-ring quinolines in the presence of PhSiH(3) has been found to result in dearomatisation of the N-heterocyclic compounds. This reaction is proposed to occur through
Stéphanie Romand et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 63, 14-21 (2014-07-06)
A capillary isoelectric focusing (cIEF) method was developed for the determination of the ionization constants (pKa) of small molecules. Two approaches used to decrease the electroosmotic flow (EOF) were compared: (i) a hydroxypropylcellulose (HPC) coated capillary in aqueous medium and