Fontos dokumentumok
109835
2-Methylpyridine
98%
Szinonimák:
2-Picoline, α-Picoline, 2-Methylpyridine, NSC 3409
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 24.4 °C)
Teszt
98%
öngyulladási hőmérséklet
995 °F
robbanási határérték
8.6 %
törésmutató
n20/D 1.500 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: freely soluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
sűrűség
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccn1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
84.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?