Fontos dokumentumok
A77989
2-Aminopyridine
≥99%
Szinonimák:
o-Aminopyridine, 2-AP, 2-Pyridinamine, 2-Pyridylamine
Teszt
≥99%
Forma
crystals
bp
204-210 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccn1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2AP and its derivatives are good candidates for antimicrobial, anticorrosion and molecular sensing applications.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
197.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Explore mass spectrometry analysis of glycans for glycomic & glycoproteomic neutral & acidic glycan analysis. See a general mass spec glycan analysis procedure.