Fontos dokumentumok
460621
4-Methoxypyridine
97%
Szinonimák:
γ-Methoxypyridine
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.516 (lit.)
bp
108-111 °C/65 mmHg (lit.)
sűrűség
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccncc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XQABVLBGNWBWIV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)