Merck
JKA7005
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Vinylsulfone, thiol reactive
Szinonimák:
4arm-PEG-Vinylsulfone, 4arm-PEG-VS, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SO2CHCH2)4
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
4arm-PEG10K-Vinylsulfone, average Mn 10,000
form
solid
molekulatömeg
average Mn 10,000
reakcióalkalmasság
reactivity: thiol reactive
polimer felépítés
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
4arm PEG Vinylsulfone. Hydrogel PEG. VS binds free thiol groups in aqueous buffer between pH 6.5~8.5 at room temperature.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kyburz, K.A., et al.
Acta Biomaterialia, 9(5) (2013)
Cikkek
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.