Merck
JKA4077
Sigma-Aldrich
Vinylsulfone-PEG-Vinylsulfone
average MN 5,000, cross-linking reagent thiol reactive
Szinonimák:
Vinylsulfone-PEG-Vinylsulfone, VS-PEG-VS
About This Item
Lineáris képlet:
CH2CHSOOCH2CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SOOCHCH2
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
Vinylsulfone-PEG5K-Vinylsulfone, average Mn 5,000
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn 5,000
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Vinylsulfone PEG Vinylsulfone. Sulfhydryl reactive PEG crosslinker.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)