Merck
JKA7111
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, Isocyanate, amine reactive
Szinonimák:
4arm-PEG-Isocyanate, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NCO)4
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
4arm-PEG20K-Isocyanate, average Mn 20,000
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn 20,000
reakcióalkalmasság
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
4arm PEG Isocianate. Hydrogel PEG. NCO group is useful for coupling hydroxyl through a stable urethane linker.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.