Merck
JKA10033
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K
average MN 10,000, Vinylsulfone, tripentaerythritol core, thiol reactive
Szinonimák:
8arm-PEG-Vinylsulfone, tripentaerythritol core, 8arm-PEG-VS, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2OOSCHCH2)8
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
8arm-PEG10K-Vinylsulfone, tripentaerythritol core, average Mn 10,000
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn 10,000
reakcióalkalmasság
reactivity: thiol reactive
polimer felépítés
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
8arm PEG Vinylsulfone. Crosslinks into hydrogels. VS reacts with free thiol groups in aqueous buffer between pH 6.5~8.5 at room temperature. 8ARM(TP)-PEG with tripentaerythritol core has a lower polydispersity and higher molecular weight accuracy compared with the generic 8ARM-PEG with a hexaglycerin core.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.