Merck
JKA7029
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, Maleimide, thiol reactive
Szinonimák:
4arm-PEG-Maleimide, 4arm-PEG-MAL, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N)4
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
4arm-PEG20K-Maleimide, average Mn 20,000
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn 20,000
reakcióalkalmasság
reactivity: thiol reactive
polimer felépítés
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
4arm PEG Maleimide. Hydrogel PEG. Maleimide is selective for thiol groups; reacts at pH 5.0-6.5,
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Cikkek
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.