Fontos dokumentumok
137677
2-Bromobenzoic acid
97%
Szinonimák:
o-Bromobenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
>1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
147-150 °C (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to yellow
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRXMNWGCKISMOH-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 100 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?