Fontos dokumentumok
I3807
trans-3-Indoleacrylic acid
98%
Szinonimák:
(2E)-3-(1H-Indol-3-yl)-2-propenoic acid, (E)-3-(1H-Indol-3-yl)-2-propenoic acid, (E)-3-(1H-Indol-3-yl)prop-2-enoic acid, trans-β-Indoleacrylic acid, trans-3-(1H-Indol-3-yl)prop-2-enoic acid
Teszt
98%
mp
185 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H]\C(=C(\[H])c1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7,12H,(H,13,14)/b6-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PLVPPLCLBIEYEA-AATRIKPKSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?