Fontos dokumentumok
I1625
3-Indoleacrylic acid
powder
Szinonimák:
3-(3-Indolyl)acrylic acid, IAA
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
≥98.0% (TLC)
Forma
powder
molekulatömeg
187.19 g/mol
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7,12H,(H,13,14)/b6-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PLVPPLCLBIEYEA-AATRIKPKSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?