I3408
Indole
≥99%
Szinonimák:
1H-Benzo[b]pyrrole
Teszt
≥99%
bp
253-254 °C (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Indole is a nitrogen-containing heterocycle used in the total synthesis of compounds such as goniomitine, (−)-isatisine A, and (±)-aspidospermidine.
- It is used as an electron donor moiety in synthesizing dyes for organic photovoltaics.
- It can also be used in the preparation of indole based conjugated small molecules for nonlinear optics applications.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?