I7017
Indole-3-pyruvic acid
≥97%
Szinonimák:
3-(3-Indolyl)-2-oxopropanoic acid, 3-Indolylpyruvic acid
Teszt
≥97%
szín
light yellow
mp
215 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5H2,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSTKLPZEZYGQPY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a precursor for the synthesis of chromopyrrolic acid by a heme-containing enzyme.
- As a reactant in the Biginelli-like scaffold syntheses.
Kapcsolódás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)