Merck
I2273
Sigma-Aldrich
3-Indoleacrylic acid
≥98% (HPLC), BioReagent
Szinonimák:
3-(3-Indolyl)acrylic acid, IAA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H9NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
187.19
Beilstein:
6317
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
molekulatömeg
187.19  g/mol
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7,12H,(H,13,14)/b6-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PLVPPLCLBIEYEA-AATRIKPKSA-N
Általános leírás
3-Indoleacrylic acid (IAA) is a chemical used for the induction of gene transcription. This expression system requires that the gene of interest is cloned in plasmids containing the trpE promoter.
Alkalmazás
3-Indoleacrylic acid has been used in the induction of ribokinase expression in E. coli.
Biokémiai/fiziológiai hatások
3-Indoleacrylic acid (IAA) is metabolized from tryptophan and this conversion is carried out by gut microflora. 3-Indoleacrylic acid (IAA) is a chemical used for the induction of gene transcription. The IAA induced expression system requires the gene of interest cloned in plasmids containing the trp promoter. It promotes the barrier functionality of the intestinal epithelial cells. IAA also favors anti-inflammatory response and is regarded as a potential therapeutic to treat inflammatory bowel disease (IBD). It is also implicated in a variety of cellular processes including apoptosis, autophagy, cell proliferation and migration. In tumor cells, IAA is also reported to hinder tryptophan metabolism.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effective induction of tryptophan promoter under glucose starvation
MIZUTANI S, et al.
J. Chem. Eng. Jpn., 21(6), 658-660 (1988)
Identification and functional analyses of differentially expressed metabolites in early stage endometrial carcinoma
Shi K, et al.
Cancer Science, 109(4), 1032-1043 (2018)
Indoleacrylic acid produced by commensal peptostreptococcus species suppresses inflammation
Wlodarska M, et al.
Cell host & microbe, 22(1), 25-37 (2017)
High-expression vectors with multiple cloning sites for construction of trpE fusion genes: pATH vectors.
T J Koerner et al.
Methods in enzymology, 194, 477-490 (1991-01-01)
Deuterated nucleotides as chemical probes of RNA structure: a detailed protocol for the enzymatic synthesis of a complete set of nucleotides specifically deuterated at ribose carbons
Azad R, et al.
ScienceOpen Research (2015)