Fontos dokumentumok
333352
Iridium(III) acetylacetonate
97%
Szinonimák:
Ir(acac)3
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
269-271 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Ir](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Ir/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLYTZTFNIRBLNA-LNTINUHCSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- Iridium coatings by metallo-organic chemical vapor deposition (MOCVD).
- Iridium oxide nanoclusters (IrOx). ZrOCoII−IrOx can be used as a catalyst in carbon dioxide reduction.
- MgF2–MgO supported Iridium catalyst for CO oxidation.(3)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?