Fontos dokumentumok
208248
Aluminum acetylacetonate
98%
Szinonimák:
Al(acac)3, Aluminum 2,4-pentanedionate
Teszt
98%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: aluminum
bp
315 °C (lit.)
mp
190-193 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Al](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Al/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Alkalmazás
- to prepare transparent superhydrophobic boehmite and silica films by sublimation,
- to deposit alumunium oxide films by chemical vapor deposition,
- as a catalyst.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
244.4 °F
Lobbanási pont (C)
118 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.