Fontos dokumentumok
8.08803
Sigma-Aldrich
Zinc(II) acetylacetonate
for synthesis
Szinonimák:
Zinc(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)zinc(II), Bis(2,4-pentanedionato) zinc(II)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H14O4Zn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
263.61
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
237-860-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
580 °C
pH
10 (20 °C, 4 g/L in H2O)
bp
129-131 °C/13 hPa
mp
124-126 °C
oldhatóság
6.9 g/L
térfogatsúly
500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/2C5H7O2.Zn/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHXVNEDMKGDNPR-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (ex Zn): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1