Fontos dokumentumok
8.04812
Sigma-Aldrich
Methylenesuccinic acid
for synthesis
Szinonimák:
Methylenesuccinic acid, Itaconic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOOCCH2C(=CH2)COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
202-599-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.0000115 Pa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
öngyulladási hőmérséklet
430 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
163-168.4 °C
oldhatóság
77.49 g/L
sűrűség
0.949 g/cm3 at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 163 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1