Fontos dokumentumok
SML2338
4-Octyl itaconate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
β-Monooctyl itaconate, 3-[(Octan-4-yloxy)carbonyl]but-3-enoate, 4-Octyl methylenesuccinate, n-Octyl 3-carboxy-3-butenoate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(C(CC(OCCCCCCCC)=O)=C)=O
InChI
1S/C13H22O4/c1-4-6-8-11(7-5-2)17-13(16)10(3)9-12(14)15/h11H,3-9H2,1-2H3,(H,14,15)/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GIRJEIMINMHXQS-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- to study its anti-inflammatory effects in macrophages
- to treat bone-marrow-derived macrophages (BMDMs) for BMDM stimulation with nuclear factor-erythroid factor 2-related factor 2 (NRF2)-activating carboxylic acid compounds
- to study its effects on collagen1 expression in systemic Sclerosis (SSc) dermal fibroblasts
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3