Merck
H8896
Sigma-Aldrich
cis-10-Heptadecenoic acid
≥99%
Szinonimák:
(10Z)-10-Heptadecenoic acid, 10-cis-Heptadecenoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H32O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
268.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h7-8H,2-6,9-16H2,1H3,(H,18,19)/b8-7-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GDTXICBNEOEPAZ-FPLPWBNLSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sarah M Grundmann et al.
Scientific reports, 10(1), 20748-20748 (2020-11-29)
The consumption of phosphorus in Western populations largely exceeds the recommended intake, while vitamin D supply is often insufficient. Both situations are linked to an increased cardiovascular risk. A 17-week two-factorial study with Ldl receptor-/- mice was conducted to investigate the
Renato B Pereira et al.
Chemosphere, 208, 682-690 (2018-06-13)
The profile of essential and non-essential elements was traced in the edible sea hares Aplysia depilans Gmelin, Aplysia fasciata Poiret and Aplysia punctata Cuvier. Manganese (Mn), iron (Fe), zinc (Zn), copper (Cu) and selenium (Se) were identified as the major
Guangling Jiao et al.
Marine drugs, 13(6), 3849-3876 (2015-06-23)
Northern shrimp (Pandalus borealis) oil, which is rich in omega-3 fatty acids, was recovered from the cooking water of shrimp processing facilities. The oil contains significant amounts of omega-3 fatty acids in triglyceride form, along with substantial long-chain monounsaturated fatty