Fontos dokumentumok
286087
Methyl heptadecanoate
95%
Szinonimák:
Heptadecanoic acid methyl ester, Methyl margarate
Teszt
95%
bp
152-153 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
29.8-30.3 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUEBIMLTDXKIPR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- determination of traces of cyclic fatty acid monomers (CFAM) in oils and animal tissues
- quantitation of plasma free fatty acids.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?