Fontos dokumentumok
H7408
Hexadecylamine
technical grade, 90%
Szinonimák:
1-Aminohexadecane, Cetylamine, HAD
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
90%
bp
330 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C16H35N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-17H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Interfacial structuring of liquids: Hexadecylamine is explored for its role in the solvent-assisted interfacial association of oppositely charged polyelectrolytes and amphiphiles, offering potential advancements in the structuring of liquids for various industrial and scientific applications (Bak et al., 2023).
- Efficient light-to-thermal conversion: Additionally, hexadecylamine is used in ZnO nanorods loading with fatty amine as composite phase change materials (PCMs) device, enhancing light-to-thermal and electro-to-thermal energy conversion, applicable in energy storage technologies (Cao et al., 2023).
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Célzott szervek
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
285.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
141 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?