Fontos dokumentumok
346187
Trioctylphosphine oxide
technical grade, 90%
Szinonimák:
(Oct)3PO, TOPO®
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
Forma
solid
bp
201-202 °C/2 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine oxide
SMILES string
CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
446.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
230 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?