Merck
H24003
Sigma-Aldrich
Umbelliferone
99%
Szinonimák:
7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxycoumarin
Méret kiválasztása
10 G
15 900,00 Ft
25 G
30 100,00 Ft
100 G
62 740,00 Ft
15 900,00 Ft
Készletenrészletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 G
15 900,00 Ft
25 G
30 100,00 Ft
100 G
62 740,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.14
Beilstein:
127683
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
15 900,00 Ft
Készletenrészletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
dioxane: soluble
ethanol: soluble
SMILES string
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Umbelliferone can be used:
  • To synthesize fluorescent probes to detect cyanide anions in water at biological pH[1] and for in vitro and in vivo detection of hydrogen peroxide.[2]
  • In the preparation of coumarin-based polymer as optical data storage material.[3]
  • As a precursor to synthesize novobiocin derivatives that exhibit antibacterial agents as well as inhibitors of DNA gyrase.[4]
  • As the starting material to synthesize (+)-decursinol[5] and (+)-angelmarin.[6]
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Reversible two-photon optical data storage in coumarin-based copolymers.
Iliopoulos K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(41), 14343-14345 (2010)
Fluorescent chemodosimeter for selective detection of cyanide in water.
Lee K S, et al.
Organic Letters, 10(1), 49-51 (2008)
Total synthesis of (+)-angelmarin.
Magolan J and Coster M J
The Journal of Organic Chemistry, 74(14), 5083-5086 (2009)
Novobiocin: redesigning a DNA gyrase inhibitor for selective inhibition of hsp90.
Burlison J A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(48), 15529-15536 (2006)
Rational design of a fluorescent hydrogen peroxide probe based on the umbelliferone fluorophore.
Du L, et al.
Tetrahedron Letters, 49(19), 3045-3048 (2008)