Fontos dokumentumok
H23805
4-Hydroxycoumarin
98%
Szinonimák:
4-Hydroxy-1-benzopyran-2-one
Teszt
98%
mp
211-213 °C (lit.)
fluoreszcencia
λem 373 nm in methanol
SMILES string
OC1=CC(=O)Oc2ccccc12
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXIXUWQIVKSKSA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?