Fontos dokumentumok
55155
7-Hydroxycoumarin-3-carboxylic acid
suitable for fluorescence, ≥98.0% (capillary electrophoresis)
Szinonimák:
Umbelliferone-3-carboxylic acid
Teszt
≥98.0% (capillary electrophoresis)
form
solid
pKa
7.04
mp
261 °C (lit.)
oldhatóság
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
fluoreszcencia
λex 342 nm; λem 447 nm (pH 4.0)
λex 386 nm; λem 448 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)C1=Cc2ccc(O)cc2OC1=O
InChI
1S/C10H6O5/c11-6-2-1-5-3-7(9(12)13)10(14)15-8(5)4-6/h1-4,11H,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKLWLDOUZJEHDY-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.