Fontos dokumentumok
E1379
7-Ethoxycoumarin
Szinonimák:
7-Ethoxy-1-benzopyran-2-one
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99.45% (HPLC)
Minőségi szint
form
powder
mp
88-90 °C (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
fluoreszcencia
λex 323 nm; λem 386 nm
SMILES string
CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3