Fontos dokumentumok
93979
Umbelliferone
suitable for fluorescence indicator, ≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxycoumarin
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
crystals
mp
230 °C (dec.) (lit.)
230-234 °C
oldhatóság
dioxane: soluble
ethanol: soluble
fluoreszcencia
λex 325 nm; λem 452 nm in 0.1 M citrate pH 3.0
alkalmasság
suitable for fluorescence indicator
SMILES string
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?