Merck
274372
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylallyl bromide
95%, contains silver wool as stabilizer
Szinonimák:
1-Bromo-3-methyl-2-butene, Prenyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=CHCH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.03
Beilstein:
1420778
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
tartalmaz
silver wool as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.489 (lit.)
bp
82-83 °C/150 mmHg (lit.)
sűrűség
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CBr
InChI
1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3,3-Dimethylallyl bromide was used in the synthesis of 1- and 2-allylic-3-methylindoles. It was also used in the synthesis of products and base-modified pyrimidine nucleosides.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron, 49, 2533-2533 (1993)
Electrophilic substitution in indoles?I: Model experiments related to the synthesis of echinulin.
Tetrahedron, 21(5), 989-1000 (1965)
Kamal Rullah et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(16), 3826-3834 (2014-07-17)
The discovery of potent inhibitors of prostaglandin E2 (PGE2) synthesis in recent years has been proven to be an important game changer in pharmaceutical industry. It is known that excessive production of PGE2 triggers a vast array of biological signals
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1153-1153 (1993)