Merck
416541
Sigma-Aldrich
Coumarin 7
98%
Szinonimák:
3-(2-Benzimidazolyl)-7-(diethylamino)coumarin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H19N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
333.38
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Teszt
98%
Forma
powder
mp
234-237 °C (lit.)
λmax
438 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4[nH]3
InChI
1S/C20H19N3O2/c1-3-23(4-2)14-10-9-13-11-15(20(24)25-18(13)12-14)19-21-16-7-5-6-8-17(16)22-19/h5-12H,3-4H2,1-2H3,(H,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOLORTLGFDVFDW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Coumarin is also known as benzoαpyrone. Coumarin 7 is a laser dye that is usually found in the nature. Its derivatives are used in medicine and chemistry. It is present in plants in the form of glucosides. Coumarin acts as an antimutagen as it controls the mutagenic effects of several chemicals like aflatoxin B1and physical agents like ultraviolet light.
Alkalmazás
Suitable as a laser dye
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lisi Xie et al.
ACS nano, 14(3), 2880-2893 (2020-03-04)
Micro/nanorobots have been extensively explored as a tetherless small-scale robotic biodevice to perform minimally invasive interventions in hard-to-reach regions. Despite the emergence of versatile micro/nanorobots in recent years, matched in vivo development remains challenging, limited by unsatisfactory integration of core