Fontos dokumentumok
54826
Umbelliferone
analytical standard
Szinonimák:
7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxycoumarin
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
230 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.