Merck
M36203
Sigma-Aldrich
6-Methylcoumarin
≥99%
Méret kiválasztása
5 G
14 000,00 Ft
14 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
14 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
14 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥99%
bp
303 °C/725 mmHg (lit.)
mp
73-76 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2OC(=O)C=Cc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c1-7-2-4-9-8(6-7)3-5-10(11)12-9/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXFYOPQLGGEACP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Anuradha Ramoji et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 77(5), 1039-1047 (2010-09-22)
Infrared absorption and Raman spectra (3500-50 cm(-1)) of 3-acetyl-6-bromocoumarin and 3-acetyl-6-methylcoumarin have been measured and interpreted, aided by electronic structure calculations at RHF and B3LYP using 6-31(d, p) basis set. It has been determined that the rotation of the acetyl
F X Bernard et al.
Cell biology and toxicology, 16(6), 391-400 (2001-03-20)
The reconstituted human epidermis model SkinEthic was used to evaluate the phototoxicity of topically applied chemicals. For comparison with published data, we first tested a library of 13 nonphototoxic (NPT) and phototoxic (PT) compounds, applied onto SkinEthic reconstituted human epidermal
Barry C Pemberton et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(22), 6323-6325 (2011-05-05)
Guest induced shape change of the cucurbit[8]uril cavity is likely rate limiting in the supramolecular photocatalytic cycle for CB8 mediated photodimerization of 6-methylcoumarin.
Feiying Zhang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 71(2), 710-713 (2008-03-25)
The infrared absorption spectra of the carbonyl stretching vibrations of 6-methylcoumarin (6MC) have been investigated in CCl4/ROH mixtures (CCl4/C2H5OH, CCl4/n-C3H7OH, CCl4/i-C3H7OH, and CCl4/t-C5H11OH). Two types of carbonyl stretching vibration bands for 6MC are found with the change of the mole
Masatoshi Hoya et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 23(5), 911-918 (2009-04-11)
In this study, with the aim of developing a cell-based in vitro photosensitization assay, we examined whether changes of CD86 and CD54 expression on cells of a human monocytic cell line, THP-1, could be used to assess the photosensitizing potential