Merck
F8004
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzyl chloride
99%
Szinonimák:
α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4CH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.57
Beilstein:
742272
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.513 (lit.)
bp
82 °C/26 mmHg (lit.)
sűrűség
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IZXWCDITFDNEBY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J Abraham Domínguez-Avila et al.
Journal of the science of food and agriculture, 99(4), 1604-1612 (2018-09-07)
Serum lipoproteins are in dynamic equilibrium, partially controlled by the apolipoprotein A1 to apolipoprotein B ratio (APOA1/APOB). Freeze-dried mango pulp (FDM) is a rich source of phenolic compounds (MP) and dietary fiber (MF), although their effects on lipoprotein metabolism have
Esakkiammal Sudha Esakkimuthu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-18)
Lignin is an aromatic biopolymer derived from lignocellulosic biomass. Providing a comprehensive structural analysis of lignin is the primary motivation for the quantification of various functional groups, with a view to valorizing lignin in a wide range of applications. This