Fontos dokumentumok
383384
5′-Chloro-2′-hydroxyacetophenone
99%
Teszt
99%
Forma
solid
bp
126-128 °C/28 mmHg (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTGCUDZCCIRWHL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 6-chloro-2-methyl-4H-chrome-4-one
- 1-(2-hydroxyphenyl)-5-phenyl-2,4-pentadien-1-ones
- 1-(2-hydroxyphenyl)-5-phenyl-2,4-pentadien-1-ones
- 2-styrenyl allyl ether
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)