Merck
558958
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzyl bromide
97%
Szinonimák:
α-Bromo-p-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-bromomethylbenzene, p-Chlorobenzyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
205.48
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
48-52 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
chloro
SMILES string
Clc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQNBRMUBPRGXSL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Chlorobenzyl bromide undergoes carbonylation in the presence of dimer of chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) to yield the corresponding phenylacetic acid. It can be synthesized by reacting 4-chlorobenzyl alcohol with bromodimethylsulfonium bromide (BDMS) It can also be synthesized by refluxing a mixture of 4-chlorobenzaldehyde, chlorotrimethylsilane, 1,1,3,3-tetramethyldisiloxane and lithium bromide.
Alkalmazás
4-Chlorobenzyl bromide may be used to synthesize 1-(4-chlorobenzyl)-2-(pyrrolidin-1-yl-methyl)-1H-benzimidazole dihydrochloride
Kiszerelés
4-Chlorobenzyl bromide may be used to synthesize:
  • 1-[1-[2-[(4-chlorobenzyl)thio]phenyl]vinyl]-1H-imidazole
  • 6-[4-(4-chlorobenzyl)piperazinyl]chromane
  • N,N′-bis(4-chlorobenzyl)piperazine
  • N-(4-chlorobenzyl)piperazine
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
6-(4-Benzylpiperazin-1-yl) benzodioxanes as selective ligands at cloned primate dopamine D 4 receptors.
Hodgetts KJ, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 9(12), 3207-3213 (2001)
Gazi S and Ananthakrishnan R
Royal Society of Chemistry Advances, 2(20), 7781- 7787 (2012)
"Reduction of carbonyl compounds promoted by silicon hydrides under the influence of trimethylsilyl-based reagent"
Aizpurua.MJ, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 64(12), 2342-2347 (1986)
Synthesis and antifungal activity of new 1-vinylimidazoles.
Ogata M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 30(8), 1348-1354 (1987)
Synthesis of phenylacetic acids under rhodium-catalyzed carbonylation conditions.
Giroux A, et al.
Tetrahedron Letters, 41(40), 7601-7604 (2000)