Merck
F7601
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzyl chloride
98%
Szinonimák:
α-Chloro-2-fluorotoluene, 1-Chloromethyl-2-fluorobenzene
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4CH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.57
Beilstein:
471699
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.514 (lit.)
bp
86 °C/40 mmHg (lit.)
sűrűség
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccccc1CCl
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOBRMRJUKNQBMY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)