Merck
365815
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
98%
Szinonimák:
α′-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene
About This Item
Lineáris képlet:
CF3C6H4CH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.464 (lit.)
bp
68 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.315 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H6ClF3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCHDHQVROPEJJT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Electrochemical reduction of 4-(trifluoromethyl)benzyl chloride catalyzed by Co(salen) (H2salen, N,N′-bis(salicylidene)-ethane-1,2-diamine) in acetonitrile is reported.
Alkalmazás
4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride may be used in the synthesis of novel series of dithiocarbamates, via reaction with sodium salts of N,N-disubstituted dithiocarbamic acids.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mechanism of the electrochemical reduction of benzyl chlorides catalysed by Co (salen).
Isse AA, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 444(2), 241-245 (1992)
Mehlika D Altıntop et al.
Archiv der Pharmazie, 346(8), 571-576 (2013-07-25)
In the present paper, a novel series of dithiocarbamates was synthesized via the treatment of 4-(trifluoromethyl)benzyl chloride with appropriate sodium salts of N,N-disubstituted dithiocarbamic acids. The chemical structures of the compounds were elucidated by (1) H NMR, mass spectral data
Nicholas R Oranzi et al.
Analytical chemistry, 91(6), 4092-4099 (2019-02-27)
Quantitation of the serum concentration of 25-hydroxyvitamin D is a high-demand assay that suffers from long chromatography time to separate 25-hydroxyvitamin D from its inactive epimer; however, ion mobility spectrometry can distinguish the epimer pair in under 30 ms due